MilliporeSigma
Ethyl 10-undecenoate ≥97%, FG
Ethyl 10-undecenoate
Ethyl 10-undecenoate ≥97%, FG
Synonyme(s):
Ethyl undecylenate, Ethyl 10-undecenoate
Formule linéaire :
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.33
Numéro CE :
Products
Catégorie de produit
Marque
Source biologique
Point d'ébullition (°C)
Poids de la formule
Pureté
Agence
Niveau de qualité
Application
Classe Markush
Groupement de type Markush
Classe organoleptique
Qualité spéciale