
Dorzolamide HCl Related Compound A

Synonyme(s):
(4R,6R)-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide monohydrochloride, (4R,6R)-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide monohydrochloride, Dorzolamide EP Impurity A, ent-Dorzolamide HCl
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N2O4S3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.90
Products
Marque
Poids de la formule
Niveau de qualité
Application
Taille de conditionnement
Famille d'API
Showing 1-1 of 1
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif