MilliporeSigma
(±)-Diclofop certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
(±)-Diclofop
(±)-Diclofop certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s):
(RS)-2-[4-(2,4-Dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.16
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Pureté
Format
Composition chimique
Niveau de qualité
Application
Type de matériau de référence
Technique