SBCT04
SB-beta-gal-Hi5-CTRL
recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells
Synonyme(s) :
Negative control High-5 insect membrane, recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells
About This Item
Produit recombinant
expressed in Baculovirus infected High-5 cells
Forme
liquid
Concentration
5.0 mg/mL
Couleur
off-white
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Conditionnement
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable