About This Item
Formule linéaire :
H2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
18.02
Beilstein:
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Product Name
Eau, HARLECO® Purified water for laboratory use
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Durée de conservation
18 mo. (from manufacture date)
dilution
(for analytical testing)
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
n20/D 1.34
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
1.000 g/mL at 3.98 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
HARLECO® Purified water for laboratory use
Remarque sur l'analyse
  • Expiration date: 18 months from manufacturing date
  • Chloride (Cl)5ppb max
  • Color (APHA)10APHA max
  • Conductivity at 25°C - 1.0µS/cm max
  • Form - Clear liquid
  • Heavy metals (as Pb) - 0.01ppm max
  • Ion chromatography, Chloride - 0.4ppm max
  • Ion chromatography, Nitrate - 0.4ppm max
  • Ion chromatography, Phosphate - 1.0ppm max
  • Ion chromatography, Sulfate - 1.0ppm max
  • Iron (Fe) - 0.3ppm max
  • Microbial limits - 10CFU/mL max
  • Resistivity at 25°C - 1.0MOhm·cm min
  • Silica (SiO2) - 3ppb max
  • Sodium (Na) - 5ppb max
  • Substances reducing permanganate - To pass test
  • Total organic carbon - 50µg/L max
  • Total solids - 20ppm max
Informations légales
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable