Principaux documents
S412228
2-(BENZYLMETHYLAMINO)-ETHANOL N-OXIDE (5O% AQU. SOLN.)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.237
Numéro MDL:
Autres remarques