Purificação de RNA
A purificação de RNA é uma etapa inicial essencial em muitas análises devido à fácil degradação do RNA. Os kits de purificação de RNA GenElute™ possibilitam purificação de RNA a partir de várias fontes, de forma rápida e eficiente, com degradação mínima, máxima pureza e alta recuperação e rendimento. Os kits de purificação de RNA com centrifugação única GenElute™-E podem ser usados para limpar preparações de RNA com uma única centrifugação para PCR e aplicações a jusante (downstream).
Products
Kits de purificação de RNA GenElute™
Os kits de purificação de RNA GenElute™ clássicos usam sílica ou carboneto de silício para se ligar fortemente ao RNA, permitindo que proteínas e outros contaminantes biológicos sejam removidos por meio de etapas de lavagem. Os kits de purificação de mRNA usam o oligonucleotídeo dT30 ligado de modo covalente a esferas de polistireno para capturar mRNA poliadenilado por hibridização. Após a lavagem, o RNA purificado é eluído. Disponibilizamos um amplo portfólio de kits de purificação GenElute™ adaptados a tipos específicos de amostras, possibilitando a purificação de RNA total e mRNA de células, tecidos, soro, plasma, bactérias, vírus e tecido vegetal.
Características:
- RNA de alta pureza e alto rendimento com degradação mínima
- Portfólio abrangente de kits otimizados para purificação de RNA total ou mRNA de vários tipos de amostras
- Oferecidos em diversos tamanhos e formados, desde kits miniprep, midiprep e maxiprep até kits de 96 poços de alto rendimento
- Inclui kits para copurificação de RNA/DNA
- Formatos assistidos por vácuo e centrifugação
Kits de purificação de RNA com centrifugação única GenElute™-E
Os kits de purificação de RNA GenElute™-E usam uma técnica de cromatografia negativa dependente de exclusão por tamanho para isolar e purificar ácidos nucleicos com uma única centrifugação. Moléculas menores, como proteínas, ficam retidas nos poros da fase estacionária da coluna. Moléculas de RNA maiores fluem rapidamente através da coluna, porque são muito grandes para entrar nos poros. Explorando essa diferença de tamanho, os kits de purificação GenElute™-E possibilitam a purificação de RNA com uma única centrifugação, sem a necessidade de diversas etapas de ligação e lavagem.
Características:
- Método de purificação de RNA por cromatografia negativa baseado em exclusão por tamanho
- Fluxo de trabalho simplificado
- Protocolo rápido (3 minutos de trabalho prático, com tempo de preparo total de 15 minutos)
- Menos impurezas químicas, sem sais caotrópicos ou soluções de lavagem com álcool que podem inibir processos a jusante (downstream), como PCR
- Resíduos plásticos reduzidos e sem tampões de ligação ou lavagem perigosos
- Kits adaptados para limpeza de RNA
Itens essenciais para purificação de RNA
Vários reagentes estão disponíveis para proteger o RNA de degradação. O reagente Stabilyser™ é uma formulação patenteada de detergentes e solutos otimizados para extração, estabilização e armazenamento eficientes de proteínas, DNA e RNA de amostras de tecidos. O reagente RNaseZAP™ é um agente de limpeza para remover RNases de vidraria, superfícies plásticas, bancadas e pipetadores. O RNAlater® é um reagente aquoso, atóxico de armazenamento de tecidos que permeia rapidamente o tecido para estabilizar e proteger o RNA celular por meio da inativação de RNAses. O reagente RNAstable® é usado para revestir o fundo de tubos ou poços de armazenamento, protegendo quantidades de picogramas a microgramas de RNA em temperatura ambiente.
Recursos de produtos relacionados
Guia de produto: Nucleic Acid Purification
Artigo: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Spin Prep Kits
Artigo: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits
Artigo: MystiCq® MicroRNA® Quantitation System
Webinar: RNA Extraction and Purification