Marcação e detecção de ácidos nucleicos
A gama de métodos de marcação e detecção para ácidos nucleicos, produtos de PCR e oligonucleotídeos varia amplamente. Os reagentes e métodos que são usados com frequência para marcar e detectar ácidos nucleicos são determinados por diversos fatores, incluindo o tipo de molécula que será marcada e a aplicação a jusante (downstream). Posteriormente, são usados métodos enzimáticos e químicos para marcar ácidos nucleicos e incorporar diversas moléculas, como fluoróforos, enzimas e elementos radioativos.
Marcação e sondas de ácidos nucleicos
Os ácidos nucleicos podem ser marcados ao longo de toda a molécula ou nas extremidades 5’ e 3’. Sondas de ácidos nucleicos são especialmente úteis para ensaios de hibridização, como a detecção de RNA por northern blot ou de DNA por southern blot. Várias metodologias de marcação são usadas para distribuir o marcador ao longo da sonda, incluindo PCR com desoxinucleotídeos marcados (dNTPs) ou trifosfatos de nucleotídeos (NTPs) marcados, priming aleatório e tradução de cortes ("nicks"). A marcação nas extremidades é especialmente útil para ensaios que investigam interações entre ácidos nucleicos e proteínas para evitar o bloqueio estérico.
Ensaios de marcação e detecção de ácidos nucleicos
Dependendo do método de marcação, a detecção colorimétrica é usada com frequência para sondas com marcador enzimático, enquanto a detecção autorradiográfica é adequada para sondas radioativas. Sondas comuns incluem sondas com marcador digoxigenina (DIG) e fluoresceína e podem ser usadas em combinação para facilitar a detecção de sonda multicolorida quando acopladas a reações colorimétricas (p. ex., fosfatase alcalina). Da mesma forma, a incorporação de biotina-16-dUTP usando PCR também é possível com a maioria das DNA polimerases como um método adicional de marcação e detecção. A hibridização in situ por fluorescência (FISH) utiliza sondas fluorescentes para detectar sequências de DNA e a detecção e análise a jusante (downstream) bem-sucedidas são determinadas parcialmente pela sensibilidade e resolução do microscópio fluorescente disponível ao pesquisador.
Aplicações de DNA e RNA marcados
A transferência de macromoléculas a membranas de fase sólida é chamada de blotting. Devido à especificidade das sondas marcadas, a hibridização dos ácidos nucleicos e da sonda possibilita aos pesquisadores detectar sequências de DNA e de RNA em misturas complexas de ácidos nucleicos. Além disso, esses métodos permitem a coleta de outras informações valiosas, incluindo análise de expressão gênica, tamanho de mRNA e número de cópias dependendo do ensaio. A hibridização in situ também é comumente usada por pesquisadores para detectar uma ou mais sondas marcadas de forma diferente (p. ex., sondas com marcador DIG e fluoresceína).
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
- Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
- Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
- Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
- Frequently asked questions about Locked Nucleic Acids (LNA)
- Ver todos (10)
Protocolos relacionados
- There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), including FastGreen FCF and Nuclear Fast Red.
- FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting) provides a method for sorting a mixed population of cells into two or more groups, one cell at a time, based on the specific light scattering and fluorescence of each cell. This method provides fast, objective, and quantitative recording of fluorescent signals from individual cells.
- NBT/BCIP
- NBT/BCIP Ready-to-Use Tablets Protocol Troubleshooting
- There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), for instance, FastGreen FCF or Nuclear Fast Red.
- Ver todos (16)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com