Reagentes de acoplamento e nucleosídeos
Oferecemos uma coleção útil de elementos estruturais, reagentes de acoplamento e nucleosídeos para aplicações na síntese de oligos e mais. Nucleosídeos e nucleosídeos modificados são as unidades estruturais básicas que constituem os ácidos nucleicos (DNA e RNA), os quais são responsáveis pela codificação, transmissão e expressão da informação genética em todos os seres vivos. A síntese de oligonucleotídeos fora de sistemas biológicos é a síntese química de ácidos nucleicos de uma sequência pré-determinada que pode conter nucleosídeos além daqueles que ocorrem naturalmente. A síntese de oligonucleotídeos típica usando fosforamiditas de nucleosídeos ocorre em um processo de quatro etapas: desbloqueio, acoplamento, capeamento e oxidação. Os reagentes de acoplamento desempenham um papel fundamental nessas etapas, com ativadores de acoplamento eficientes garantindo que as reações sejam rápidas e quase quantitativas.
A habilidade de se incorporar nucleosídeos não naturais em ácidos nucleicos possibilitou diversos usos na pesquisa científica, como:
- Detecção de sequências
- Resistência à hidrólise
- Sequenciamento
- Inibição enzimática
A química de nucleosídeos levou à produção de análogos não naturais que tem utilidade médica em aplicações em quimioterapia e antivirais, como a inibição da transcriptase reversa. Nossa variedade de bases não naturais, derivados e intermediários de nucleosídeos oferece um ponto de partida útil para as suas necessidades sintéticas de oligos ou análogos de nucleosídeos.