Degradação proteica direcionada
A degradação proteica direcionada (DPD) é uma nova estratégia de descoberta de medicamentos que erradica proteínas problemáticas das células assumindo o controle dos processos de degradação celular com moléculas pequenas. Um desses processos é a via da ubiquitina-proteassoma, um mecanismo de controle de qualidade intracelular que utiliza ubiquitina E3 ligases e parceiros associados para encontrar proteínas danificadas ou com erros de dobramento para degradação através da via de proteassoma ou "lixeira celular". As quimeras direcionadas à proteólise (degradadores PROTAC® ) são moléculas heterobifuncionais contendo uma “ogiva” direcionada para uma doença específica e um ligante E3 ligase, unidos por um ligante.
Quando adicionadas às células, elas recrutam a proteína-alvo para a E3 ligase, assumindo o controle da via de degradação nativa para remover o alvo da doença. Essa abordagem de silenciamento de proteínas produz fenótipos que foram chamados de equivalentes químicos ao CRISPR – ainda que com controle com moléculas pequenas.
Categorias em destaque
Reagentes e recursos de proteases para atender os requisitos de aplicações de clivagem com endo e exopeptidases e recursos para o seu fluxo de trabalho de clivagem de proteínas.
Tecnologia de ensaio de ligação por proximidade (PLA) Duolink® para detecção e quantificação de interações proteicas.
O teste de patógenos é um importante componente e fator crítico de sucesso nos programas de controle de processo e segurança alimentar eficazes.
Temos uma linha completa de aminoácidos de alta pureza e derivados importantes para vias metabolômicas...
A degradação mediada por PROTAC® fornece muitas vantagens à inibição tradicional baseada em ocupação por moléculas pequenas. Degradadores desenvolvidos a partir de sondas, ogivas ou inibidores demonstram melhores respostas celulares e seletividade de alvos. Como o degradador não é eliminado juntamente com o alvo, ele é reciclado, atuando cataliticamente em doses mais baixas. Por fim, onde cerca de 80% dos alvos proteicos foram considerados impossíveis de trabalhar às moléculas pequenas tradicionais devido à ausência de cavidades de ligação ou sítios ativos definidos ("não ligáveis a medicamentos"), ligantes de menor afinidade foram transformados com sucesso em degradadores bem sucedidos por sua capacidade de recrutar diversos alvos para uma E3 ligase. Devido em parte a essas razões, os degradadores de proteínas foram identificados como novas modalidades na descoberta de medicamentos e têm um futuro promissor como ferramentas de pesquisa.
Como os degradadores de proteínas interagem com uma proteína-alvo e E3 ligase simultaneamente, o seu processo de design não é trivial. Uma abordagem modular é frequentemente adotada para gerar bibliotecas de PROTAC® para testar a degradação das proteínas-alvo. Para isso, permutações estratégicas de ligantes a E3, ogivas-alvo e ligantes são sintetizadas com crescente atenção às propriedades do ligante e vetores de saída. Cada membro da biblioteca de degradadores específicos para um alvo é analisado quanto ao esgotamento do alvo nas células, fornecendo pistas para posterior otimização e caracterização.
PROTAC® é uma marca comercial registrada da Arvinas Operations, Inc. e é usada sob licença.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
- Targeted protein degradation (TPD) is an emerging strategy that uses small molecules to hijack endogenous proteolysis systems to degrade disease-relevant proteins and thus reduce their abundance in cells.
- Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.
- Enantioselective alkene diboration is a valuable strategy for transforming unsaturated hydrocarbons into useful chiral building blocks.
- Ver todos (15)
Protocolos relacionados
- Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
- Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
- This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
- Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
- Ver todos (1)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com