Microextração em fase sólida (SPME)
A microextração em fase sólida (SPME) é uma técnica versátil de preparo de amostras sem solventes. Ela funciona com base no princípio de adsorção/absorção e dessorção e usa uma fibra revestida com uma fase de extração para concentrar os analitos de uma amostra. Ela combina com sucesso a amostragem, o isolamento e o enriquecimento do analito em uma única etapa. A SPME é amplamente utilizada para amostragem de voláteis ambientais e amostras de bebidas e alimentos, flavorizantes e aromatizantes, análises forenses e de toxicologia e farmacêuticas.
Recursos de produtos relacionados
Guia de seleção de fibras para SPME Supelco
The use of SPME-GC/MS to determine the best packaging material for preventing light-induced off-flavors in milk
Amostragem por microextração em fase sólida (SPME) robusta e reprodutível com fibras com núcleo de nitinol
Brochura: SPME for GC Analysis
Brochura: Supel™ BioSPME 96-Pin Devices
Products
Fibras inteligentes para SPME
As fibras inteligentes para SPME são uma extensão do nosso conhecimento especializado e de inovação desde revestimentos tradicionais para SPME até o formato de SPME inteligente para resultados exatos, confiáveis e consistentes. Nossas fibras inteligentes, incluindo as fibras Carboxen®, fibras de revestimento duplo ou fibras com revestimento externo têm um chip exclusivo para oferecer preparo impecável de amostras e outros benefícios incluídos:
- Rastreabilidade para verificar o uso, número de toques, datas de operação e exposição a temperatura
- Preparo de amostras de alto rendimento
- Aplicação automática de parâmetros corretos para cada revestimento de fibra
Vide ais informações em fibras inteligentes de SME para amostragem automatizada.
fibras para SPME com núcleo de nitinol
O núcleo de nitinol das fibras para SPME aumenta o desempenho das fibras e a precisão dos resultados cromatográficos. As fibras com revestimento de Carboxen®/polidimetilsiloxano (CAR/PDMS) ou polidimetilsiloxano/divinilbenzeno (PDMS/DVB) estão disponíveis com núcleo de nitinol. Os outros benefícios das fibras com nitinol incluem:
- Melhor reprodutibilidade entre lotes e entre fibras
- Maior durabilidade das fibras
- Seletividade e inércia química semelhantes às das fibras com núcleo de sílica fundida
Vide mais informações em fibras para SPME com núcleo de nitinol.
FIBRAS REVESTIDAS PARA SPME
O revestimento de fibras é uma nova tecnologia que protege a fibra de SPME dos componentes da matriz. Isso permite a imersão da fibra diretamente em amostras complexas, garantindo uma extração mais eficiente (p. ex., de compostos semivoláteis). O polidimetilsiloxano (PDMS) é usado como revestimento de uma fibra de PDMS/divinilbenzeno (DVB). A fibra resultante é mais robusta fisicamente e resistente à incrustação química, além de permitir uma etapa de lavagem eficiente para remover também a matriz aderente.
Veja as fibras revestidas disponíveis.
BioSPME
A tecnologia BioSPME tem velocidade e simplicidade substancialmente maior quando comparada às técnicas de preparo de amostras bioanalíticas atuais, que são utilizadas em estudos de ligação a proteínas plasmáticas e outras análises de analitos livres. Os principais benefícios dos dispositivos Supel™ BioSPME são:
- Fluxo de trabalho 3x mais rápido comparado aos métodos baseados em diálise de equilíbrio rápido
- Formato universal de 96 pinos, compatível com consumíveis padronizados
- Fluxo de trabalho simples passível de automação total ou operação manual
Vide mais informações em dispositivos de 96 pinos para BioSPME Supel™.