Fibras para SPME personalizadas
A microextração em fase sólida (SPME) é uma tecnologia inovadora de preparo de amostras sem o uso de solventes que é rápida, econômica e versátil. A SPME foi amplamente aceita como técnica preferencial para muitas aplicações analíticas em várias áreas, como alimentos e bebidas, flavorizantes e aromatizantes, análise forense e toxicológica e teste de compostos orgânicos voláteis (COV) no ambiente.
A SPME usa uma fibra revestida com uma fase de extração composta por um polímero puro (revestimento líquido) ou partículas adsorventes embebidas em um polímero (revestimentos adsorventes/de partículas). O revestimento da fibra extrai os compostos da amostra. Em seguida, a fibra de SPME é inserida diretamente no injetor de GC para dessorção térmica e análise.
Para garantir resultados de teste precisos e confiáveis a fim de atender às suas necessidades analíticas, oferecemos configurações de fibras para SPME personalizadas. Essas personalizações incluem:
|
|
|
Recursos de produtos relacionados
Brochura: SPME para análise de GC
Webinar: Desenvolvendo métodos simplificados para a quantificação de analitos, usando SPME