CRM78295
1-Octadecene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
0.71 (vs air)
linha de produto
TraceCERT®
temperatura de autoignição
482 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
pf
14-16 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
chave InChI
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149.00 °C - closed cup