Merck
57059
Supelco
Forros descartáveis para coletores Visprep DL (incluídos com 57044 e 57265)
PTFE, pk of 100
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
PTFE
Nível de qualidade
embalagem
pk of 100
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Os forros de válvula de descarte eliminam a contaminação de uma amostra para outra.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)