Merck
57044
Supelco
Coletor a vácuo para SPE Visiprep
DL (Disposable Liner), 12-port model
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Descrição geral
A SPE é uma forma de cromatografia e, assim como outras técnicas cromatográficas, o controle das taxas de vazão é essencial para manter extrações reprodutíveis. Ao contrário de outros coletores a vácuo, o sistema Visiprep contém um sistema de válvulas patenteado que permite controle preciso da vazão através de cada tubo de SPE por meio de válvulas giratórias independentes, do tipo parafuso, em cada porta dentro da tampa do coletor. Os coletores a vácuo Visiprep permitem o processamento de até 12 (versão com 12 portas) ou 24 (versão com 24 portas) amostras de SPE simultaneamente. O espaçamento entre portas é ligeiramente menor nas versões com 24 portas que nas versões com 12 portas, portanto deve-se levar em consideração o tamanho dos tubos.
O coletor a vácuo Visiprep DL (revestimento descartável) elimina a possibilidade de contaminação cruzada ao processar uma nova amostra na mesma porta. O revestimento consiste em um terminal lúer fêmea PP que se conecta à SPE, e tubos de PTFE de paredes finas que são rosqueados na porta de SPE. Isso garante que todas as superfícies da válvula e da porta de SPE que entram em contato com a amostra possam ser substituídas após cada extração.
Características e benefícios
  • Válvulas do tipo parafuso patenteadas dentro de cada porta de SPE para controle preciso da vazão
  • A bacia de vidro não se dissolve, embaça nem perde a coloração quando exposta a solventes
  • As pernas da tampa permitem ao usuário colocar com facilidade a tampa na superfície de trabalho após a sua remoção do coletor
  • A válvula medidora de vazamento de vácuo resistente a solventes, do tipo parafuso, oferece melhor vedação e controle do vácuo. A válvula usa tubos de vácuo de 1/4 polegada.
  • A estante do recipiente de coleta de PP acomoda frascos de autoamostrador; frascos de cintilação pequenos (diâm. ext. recomendado de 22,75 mm); tubos de ensaio de 10 e 16 mm e balões volumétricos de 1, 2, 5 e 10 ml. Uma placa opcional para frascos de cintilação de 20 ml está disponível para os modelos com 12 portas.
Fornecido com 100 revestimentos descartáveis (n.º de peça 57059).
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)