Merck
53597-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core PFP HPLC column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Ascentis® Express F5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L43
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 3 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 mm × 3 mm
área da superfície
135 m2/g
Matriz
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Ascentis Express Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of Ascentis Express columns. These Ascentis Express guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridges are packed with Ascentis Express Fused-core® particles. Order guard column holder separately.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)