Merck
53567-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core PFP HPLC column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L43
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
The pentafluorophenylpropyl stationary phase of Ascentis Express F5 provides a stable reversed phase packing with electron-deficient phenyl rings due to the presence of electronegative fluorines.In addition to forming pi-pi and mildly steric interactions, F5 phases also retain compounds by polar interactions. Ascentis Express F5 can be used for basic, acidic, or neutral compounds with alternate selectivity from C18.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)