Merck
51163-U
EXP® Pre-Column Filter
holder with EXP titanium hybrid ferrule, pack of 1 sets
Sinônimo(s):
HPLC pre-column filter
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
(2 ferrules and 1 nut in pack)
embalagem
pack of 1 sets
Descrição geral
The OPTI-SOLV® EXP® hand tight pre column filters are ideal for extreme high pressure applications. They protect columns with small particle material employing ultra high pressure techniques. The OPTI-SOLV® EXP® help extend and protect the life our your columns without sacrificing performance.
Note: cartridges not included with holder
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
OPTI-SOLV is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)