Merck
27238
Supelco
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
amber glass vial
descrição
silanized
Características
closure type screw top vial
deactivation Silanized
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Descrição geral
Cap not included.
Características e benefícios
  • Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
  • Improved recovery of submicrogram polar compounds.
  • Save time and money.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vials, screw top, silane-treated
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)