Merck
T9650
Sigma-Aldrich
Tris Acetate-EDTA buffer
10× concentrate, BioReagent, Molecular Biology, non-sterile; 0.2 μm filtered
Sinônimo(s):
TAE buffer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105319
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile; 0.2 μm filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
solution
adequação
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
atividade externa
Protease, none detected
RNAse, none detected
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
chave InChI
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
TAE running buffer is the most commonly used buffer for DNA agarose gel electrophoresis but is also used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis. Double-stranded DNA tends to run faster in TAE than in other buffers but can also become exhausted during extended electrophoresis. Buffer circulation or buffer replacement during extended electrophoresis can remedy the lower buffering capacity. Dilution of the concentrated TAE buffer produces a 1× TAE buffer with 40 mM Tris-acetate and 1 mM EDTA, pH 8.3. The 1× TAE buffer is used both in the agarose gel and as a running buffer. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Tris Acetate-EDTA buffer has been used for the preparation of agarose gel during DNA agarose gel electrophoresis.
Outras notas
0.4 M Tris acetate, pH approx. 8.3, containing 0.01 M EDTA.
Nota de preparo
Prepared with Biotechnology Performance Certified Trizma base (T6066) and Molecular Biology Reagent EDTA disodium salt (E5134). Solutions also contain acetic acid (A6283); powdered blend contains Trizma acetate (T1258).
Solution prepared with 18 megohm water
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)