T8793
Tris Buffered Saline
powder, pH 8.0, with 3% nonfat Milk
Sinônimo(s):
NFDM blocking buffer, TBS with 3% NFDM, Tris Buffered Saline with 3% Non Fat Dry Milk
About This Item
Código UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarProduct Name
Tris Buffered Saline, pH 8.0, with 3% nonfat Milk, powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Categorias relacionadas
Embalagem
Foil pouches
Reconstituição
Contents of one pouch, when dissolved in 100 mL of distilled or deionized water, will yield 0.05 M Tris buffered saline, pH 8.0 at 25°C, containing 3% (w/v) nonfat milk.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?