Merck
T6664
Sigma-Aldrich
Tris Buffered Saline
powder, pH 8.0
Sinônimo(s):
TBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Tris Buffered Saline, pH 8.0, powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
pH
8.0
Categorias relacionadas
Aplicação
Tris Buffered Saline has been used:
  • to block cells fixed in paraformaldehyde for immunofluorescence imaging
  • as a component in cell lysis buffer for DNA extraction
  • in goat serum and Triton-X 100 for blocking and permeabilizing cells for immunocytostaining respectively
Embalagem
Foil pouches
Reconstituição
Contents of one pouch, when dissolved in one liter of distilled or deionized water, will yield 0.05 M Tris buffered saline (NaCl - 0.138 M; KCl - 0.0027 M); pH 8.0, at 25 °C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)