T6025
Tris Acetate-EDTA buffer
BioReagent, suitable for electrophoresis
Sinônimo(s):
TAE buffer
esterilidade
0.2 μm filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
working solution
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
DNase, RNase, Protease, none detected
adequação
suitable for electrophoresis
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
chave InChI
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?