T5912
Tris Buffered Saline
10X solution
Sinônimo(s):
TBS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarProduct Name
Tris Buffered Saline, 10 ×, solution
esterilidade
0.2 μm filtered
Nível de qualidade
Formulário
solution
concentração
10 ×
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Tris Buffered Saline has been used as washing buffer for electrodes. It was used to wash microtiter plates for western blot experiments and screening methods.
Outras notas
Washing buffer for alkaline phosphatase or peroxidase conjugates in Western blotting. Working solution will contain 20 mM Tris, pH approx. 7.4, and 0.9% NaCl
Adequação
Suitable for use as a washing buffer for alkaline phosphatase or peroxidase conjugates in dot blot assay.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?