T5030
Tris Buffered Saline
tablet
Sinônimo(s):
TBS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarProduct Name
Tris Buffered Saline, tablet
Formulário
tablet
Nível de qualidade
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Categorias relacionadas
Aplicação
Tris Buffered Saline Tablets are suitable for use in immunoassay procedures.
It may be used in the following studies:
It may be used in the following studies:
- Immunogold-silver staining (IGSS) method to investigate the immunoglobulins in reactive human tonsil.
- To study the aggregation of purified samples of α-synuclein.
- As buffer in Western Blot analysis.
- Time resolved fluoroimmunoassay.
- As buffer in light microscopic immunohistochemistry.
Reconstituição
One tablet dissolved in 15 mL of deionized water yields 0.05 M Tris and 0.15 M sodium chloride, pH 7.6, at 25 °C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?