T4038
Tris Acetate-EDTA buffer
DNase and RNase, none detected, BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
Sinônimo(s):
TAE buffer
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder blend
concentração
8.5-10.5 ×
Impurezas
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5
solubilidade
water: 64.2 g/L, clear, colorless
adequação
suitable for electrophoresis
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
chave InChI
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Nota de preparo
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?