T2376
L-Thyroxine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,3′,5,5″-Tetraiodo-L-thyronine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine, T4
About This Item
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
223 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
chave InChI
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
Informações sobre genes
human ... THRA(7067), THRB(7068), TTR(7276)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Thyroxine
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?