Merck
T1775
Sigma-Aldrich
L-Thyroxine
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
3,3′,5,5″-Tetraiodo-L-thyronine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine, T4
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H2(I)2OC6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Peso molecular:
776.87
Beilstein:
2228515
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32190102
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
potência
5-50 ng/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
223 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
chave InChI
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
Informações sobre genes
human ... THRA(7067), THRB(7068), TTR(7276)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Thyroxine (T4) is a tetraiodo derivative of the p-hydroxyphenyl ether of tyrosine, which functions as growth factors or cell growth inhibitors. T4 is used to treat hypothyroidism and thyroid carcinoma. It regulates energy metabolism.
Aplicação
L-Thyroxine has been used to investigate its role in colorectal cancer cell lines HCT 116 (APC wild type) and HT-29 (APC mutant). It has also been used to evaluate its effects on pro-inflammatory tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), angiogenic vascular endothelial growth factor (VEGF), leukocyte adhesion, intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and E-selectin in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs).
Ações bioquímicas/fisiológicas
L-Thyroxine (T4) and triiodo-L-thyronine (T3) are iodine-containing hormones produced from thyroglobulin in the thyroid follicular cells. The stimulation of metabolic rate and regulation of growth and development by these hormones appear to be due to their effects on DNA transcription and, thus, protein synthesis.
Nota de preparo
For long term storage, keep stock solutions at -20° in working aliquots and avoid repeated freeze/thaw cycles. Solutions stored at 2-8 °C are stable for up to 30 days.
Reconstituição
To prepare 20 μg/ml stock solution, dissolve in 50 ml sterile culture medium per mg thyroxine.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)