SMB00607
Amoxicillin trihydrate: potassium clavulanate (4:1)
Sinônimo(s):
Amoxicillin Trihydrate: Potassium Clavulanate
About This Item
Formulário
powder
Nível de qualidade
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Never allow produc to get in contact with water during storage.)
cor
white to yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Clavulanate is a β-lactam antibiotic related to the penicillins. Clavulanate competitively and irreversibly inhibits a wide variety of β-lactamases found in bacteria that are resistant to penicillins and cephalosporins.
Formulations of amoxicillin with clavulanic acid prevent the degradation of amoxicillin by β-lactamase enzymes. This increases amoxicillin′s antibacterial activity against bacteria normally resistant to β-lactam antibiotics.
Embalagem
Componentes
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)