Merck
SHC012
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TagRFP Positive Control Plasmid DNA
Contains a gene encoding TagRFP
Sinônimo(s):
MISSION® Control Vectors
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
concentração
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells respectively. In addition, we recommend producing self-inactivating replication incompetent viral particles in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids. The CMV-TagRFP Control Vector is provided as 10 μg of plasmid DNA in Tris-EDTA (TE) buffer at a concentration of 500 ng/μl.
Aplicação
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
The MISSION TagRFP Control Vector is an 8594 base pair lentivirus plasmid vector that contains a gene encoding TagRFP, under the control of the CMV promoter. The CMV-TagRFP Control Vector is useful as a positive control in experiments using the MISSION shRNA library clones.
Informações legais
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see http://sigmaaldrich.com/missionlicense.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TagRFP is a trademark of Evrogen Co.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)