Merck
SHC003H
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP Positive Control Transduction Particles, High Titer
TurboGFP, High Titer, Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
Sinônimo(s):
MISSION®, MISSION® TurboGFP Control Transduction Particles
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
concentração
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
técnica(s)
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
When conducting experiments using MISSION® shRNA clones, the proper controls should be a key element of your experimental design to allow for accurate interpretation of knockdown results. The MISSION Control Transduction Particles are a critical positive control to monitor transduction efficiency.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Componentes
High titer controls are provided as 10 x 20 μl aliquots.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)