Merck
SHC002H
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro Non-Mammalian shRNA Control Transduction Particles, High Titer
Targets no known mammalian genes
Sinônimo(s):
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
concentração
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
técnica(s)
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
This shRNA non-mammalian control was designed using our Turbo GFP sequence and may cause some knockdown of tGFP. For maximum knockdown of tGFP, please refer to SHC004, SHC004V, SHC004H, SHC204, or SHC204V.
When conducting experiments using MISSION® shRNA clones, the proper controls should be a key element of your experimental design to allow for accurate interpretation of knockdown results. The MISSION Control Transduction Particles are a critical positive control to monitor transduction efficiency.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Aplicação
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Componentes
High titer controls are provided as 10 x 20 μl aliquots.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)