SHC001H
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction Particles, High Titer
Contains no shRNA insert
Sinônimo(s):
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
linha de produto
MISSION®
concentração
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
técnica(s)
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Componentes
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)