Merck
SHC001
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Plasmid DNA
Contains no shRNA insert
Sinônimo(s):
MISSION® Control Vectors
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
concentração
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The MISSION pLKO.1-puro Control Vector is a lentivirus plasmid vector. The vector does not contain an shRNA insert and is useful as a negative control in experiments using the MISSION shRNA library clones. This allows one to examine the effect of transfection on gene expression and interpret the knockdown effect seen with shRNA clones. Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells respectively. In addition, self-inactivating replication incompetent viral particles can be produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids. The pLKO.1-puro Control Vector is provided as 10 μg of plasmid DNA in Tris-EDTA (TE) buffer at a concentration of 500 ng/μl.
Aplicação
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Plasmid DNA has been used to synthesize and clone shRNAs (which target murine cluster of differentiation 36 (CD36), to generate lentiviral expression vectors.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Informações legais
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see http://sigmaaldrich.com/missionlicense.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)