Merck
RDD020
Sigma-Aldrich
Fosfato de potássio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
CAS Number:
Peso molecular:
136.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri
Ensaio
≥99.0% (titration)
Formulário
crystalline
qualidade
free-flowing
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
252.6 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)