Merck
P9791
Sigma-Aldrich
Fosfato de potássio
Molecular Biology, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
CAS Number:
Peso molecular:
136.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
252.6 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 ppm
traços de cátion
Fe: ≤20 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNase and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Potassium phosphate monobasic has been used:
  • in high-throughput fluorescence assay of cytochrome P450 3A4
  • in morphological analysis of neuromuscular junction development and degeneration in rodent lumbrical muscles
  • in the measurement of net high-affinity urea uptake in maize plants
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)