P9120
PNGase F
recombinant, expressed in E. coli, set of 100 units nanomolar unit
Sinônimo(s):
N-glicosidase F, PNGase F, Peptídeo N-glicosidase
About This Item
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(N-linked)
atividade específica
≥10 units/mg protein
peso molecular
36 kDa
embalagem
set of 100 units nanomolar unit
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
- of recombinant soybean agglutinin (rSBA) in Nicotiana benthamiana (NbrSBA) and Solanum tuberosum (StrSBA)
- of frontal cortical lysate to verify the glycosylation profile of β-secretase (BACE proteins)
- of cell lysate for evaluating the siRNA silencing of cellular prion protein (PrPc) post transfection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?