Merck
P8908
Sigma-Aldrich
Prostaglandin E1
synthetic, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
(11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-enoic acid, Alprostadil, PGE1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34O5
CAS Number:
Peso molecular:
354.48
Beilstein:
5294062
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
synthetic
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
potência
0.25-100 ng/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
chave InChI
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Descrição geral
Prostaglandin E1 (PGE1) is a vasodilator.
Aplicação
Prostaglandin E1 may be used in cell culture to protect human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) from injury induced by hydrogen peroxide.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Prostaglandin E1 (PGE1) aids in the relaxation of corporal cavernosal tissue. It helps to preserve the patency of the ductus arteriosus. It is used to treat erectile dysfunction (ED).
forma física
powder-0 °C; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)