Merck
P6149
Sigma-Aldrich
Progesterone
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30O2
CAS Number:
Peso molecular:
314.46
Beilstein:
1915950
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
descrição
synthesized from materials derived from plant source
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
potência
0.1-20 ng/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
128-132 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
chave InChI
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Use in cell culture applications to study sterol regulation of cell signaling and gene expression.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
Outras notas
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
forma física
powder-RT; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
Reconstituição
To prepare 20 μg/ml stock solution, add 1 ml absolute ethanol, gently swirl to dissolve, add 49 ml sterile medium.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)