Merck
P5515
Sigma-Aldrich
Prostaglandin E1
≥98% (HPLC), powder, vasodilator 
Sinônimo(s):
(11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-enoic acid, Alprostadil, PGE1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34O5
CAS Number:
Peso molecular:
354.48
Beilstein:
5294062
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
eCl@ss:
42020658
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Prostaglandin E1, ≥98% (HPLC), synthetic
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
(powder to crystals)
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
chave InChI
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Prostaglandin E1 has been used:
  • as a platelet inhibitor to analyse its effect on autophagy
  • in platelet adhesion assay
  • to investigate its effect on cAMP production in thyroid glands of normal and growth-retarded mouse in vitro.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Prostaglandin E1 (PGE1) is a hormone synthesized from dihomo-γ-linolenic acid (DGLA) by the action of enzyme prostaglandin synthase. It is a vasodilator and activates adenylate cyclase. It is majorly present in human semen and is a potent platelet aggregation inhibitor. PGE1 infusions is effective in treating limb ischemia and peripheral vascular disease. It is unstable and is hydrolyzed to PGA1 in the lungs. Nanoparticle encapsulation of PGE1 is essential for its delivery at the vascular injury site. It elicits vasodilator effects on the retinal artery and vein in central retinal artery occlusion (CRAO). PGE1 and its synthetic analog misoprostol interact with E-prostanoid receptor 4 (EP4) and elicits protection in chronic myelogenous leukemia (CML).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)