P5119
Solução salina tamponada com fosfato
liquid, pH 7.2 (25 °C)
Sinônimo(s):
PBS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarProduct Name
Solução salina tamponada com fosfato, pH 7.2 (25 °C)
esterilidade
autoclaved
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
7.2 (25 °C)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Phosphate buffered saline (PBS) is an isotonic buffer solution. This water-based salt solution is made up of disodium hydrogen phosphate, sodium chloride and, in some preparations, potassium chloride and potassium dihydrogen phosphate. PBS is generally used in biological research.
Aplicação
It has also been used for the dilution of capture antibody during α-hemolysin (Hla) enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Phosphate buffered saline has been used in bis-benzimide accumulation assay.
Nota de preparo
Sodium chloride, 145 mM (0.85%) in phosphate buffer, 150 mM
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?