Merck
P3813
Sigma-Aldrich
Solução salina tamponada com fosfato
powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
Sinônimo(s):
PBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Solução salina tamponada com fosfato, powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
Nível de qualidade
Formulário
powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
cor
white
pH
7.4
solubilidade
water: soluble
densidade
1.19 g/cm3 at 20—25 °C
1.22 g/cm3 at 20—25 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Descrição geral
A solução salina tamponada com fosfato (PBS) é um marco na pesquisa biológica devido à sua versatilidade e às propriedades essenciais. Um dos principais atributos é sua isotonicidade, que se assemelha muito ao pH, à osmolaridade e às concentrações de íons do corpo humano. Isso torna o PBS não tóxico para as células, desempenhando um papel fundamental em procedimentos de biologia celular, como lavagem de células, transporte de tecidos e diluição de células e reagentes. Essas aplicações garantem a preservação da viabilidade celular e a manutenção de um ambiente fisiológico.
A capacidade de tamponamento do PBS, mantida por meio de um equilíbrio de ácido fosfórico, fornece um ambiente de pH estável, crucial para a atividade enzimática ideal e vários processos biológicos. Isso torna o PBS ideal para preparar reagentes, diálise de proteínas e imuno-histoquímica, garantindo resultados consistentes e confiáveis em experimentos. Além da biologia celular, o PBS também pode encontrar aplicações em diversas áreas, incluindo a criação de tampões ELISA personalizados para garantir interações ideais entre anticorpos e antígenos. Além disso, o PBS pode servir como um tampão de corrida para cromatografia de proteína A/G, facilitando a purificação de anticorpos com base na ligação específica ao antígeno. Em procedimentos hematológicos e bioquímicos, o PBS é amplamente usado para lavagem de células e tecidos.
Em resumo, o PBS surge como uma ferramenta indispensável na pesquisa biológica e bioquímica, oferecendo isotonicidade, capacidade de tamponamento, simplicidade e estabilidade. Suas diversas aplicações em biologia celular, preparação de reagentes, purificação de proteínas e diversos ensaios biológicos enfatizam sua importância no avanço da compreensão e do conhecimento científicos.
Aplicação
A solução salina tamponada com fosfato tem sido usada:
  • nas soluções de lavagem durante o procedimento de imunofluorescência.
  • para a suspensão de células bacterianas.
  • durante os procedimentos de fixação e coloração imunológica.
  • para enxaguar tecidos fixados e criar um ambiente tampão adequado no processo de imunolocalização
  • como diluente para avaliar o desempenho de um kit de teste ELISA
  • como um tampão em um procedimento de imuno-histoquímica
Ele foi utilizado para enxaguar tecidos fixos e criar um ambiente de tampão adequado no processo de imunolocalização(1)Foi empregado como diluente para avaliar o desempenho de um kit de teste ELISA(2)Foi aplicado como tampão em um procedimento imuno-histoquímico(3)
Características e benefícios
  • Produto de alta qualidade adequado para diversas aplicações de pesquisa
  • Pode ser usado como um componente tampão em aplicações biológicas e bioquímicas
  • Altamente solúvel em água
Embalagem
Envelopes laminados
Reconstituição
O conteúdo de um envelope dissolvido em um litro de água destilada ou desionizada gera solução salina tamponada com fosfato 0,01 M (NaCl 0,138 M; KCl - 0,0027 M); pH 7,4, a 25 °C.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)