Merck
P2194
Sigma-Aldrich
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml), with 3% Non-Fat Milk
Sinônimo(s):
NFDM blocking buffer, PBS with 3% NFDM, Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Dry Milk
About This Item
Código UNSPSC:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4,
Formulário
powder
Nível de qualidade
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
solubilidade
water: soluble
Categorias relacionadas
Aplicação
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4 has been used as a resuspension buffer during umbilical cord perivascular cells separation.
Embalagem
Foil pouches
Reconstituição
Each pouch dissolved in 100 mL deionized water will yield 0.05 M phosphate buffered saline, pH 7.4 at 25 °C, containing 3% (w/v) nonfat milk.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)