NUC101
Nuclei Isolation Kit: Nuclei EZ Prep
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
Sinônimo(s):
Rapid mammalian nuclei isolation kit
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.32
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudaruso
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
Nível de qualidade
prazo de validade
1 yr at 2‑8 °C
embalagem
pkg of 1 kit
aplicação(ões)
cell analysis
atividade externa
nuclease and protease, free
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The Nuclei EZ Prep Kit was developed for the rapid isolation of nuclei from mammalian cells. The kit provides a high yield of nuclei from commonly used cell types.
Aplicação
Suitable as a source of nuclear components, to produce nuclei for in vitro apoptosis assays, and for functional studies.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The protocol provides a high yield of nuclei from commonly used mammalian cells, including both adherent (e.g., HEK293 and COS7) and non-adherent (e.g., Jurkat and HFN7.1) cell lines and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). The preparations are suitable for many cell biology applications, e.g., as a source of nuclear components such as chromatin, genomic DNA, histones and nuclear RNA/RNP, produces nuclei for in vitro apoptosis assays, and functional studies such as examination of the transcriptional status of cells.
Outras notas
All procedures should be carried out on ice or 2-8°C.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?