Merck
G8132
Sigma-Aldrich
βß-Glicuronidase
Type L-II, lyophilized powder, 1,000,000-3,000,000 units/g solid
Sinônimo(s):
βß-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
CAS Number:
Número CE:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
limpet (Patella vulgata)
Nível de qualidade
tipo
Type L-II
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
1,000,000-3,000,000 units/g solid
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
βDemonstrou-se que a ß-glicuronidase tipo L-II é uma enzima melhor para a hidrólise de glicuronídeos de medicamentos da urina.
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos, usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
A enzima de Patella vulgata é considerada mais eficaz na hidrólise de glicuronídeos opioides que as enzimas de Helix pomatia, fígado bovino e E. coli
Ações bioquímicas/fisiológicas
βA ß-glicuronidase (β-GIc) é uma exoglicosidase que catalisa a quebra de carboidratos complexos. Em humanos, ela converte a bilirrubina conjugada para a forma não conjugada, tornando-a passível de reabsorção. A morfina 3-β-D-glicuronídeo foi convertida em morfina usando a ß-glicuronidase obtida de Patella vulgate.
Qualidade
Contém atividade de sulfatase que é inibida por fosfato 0,1 M.
Definição da unidade
Uma unidade Sigma ou unidade modificada de Fishman libera 1,0 μg de fenolftaleína do glicuronídeo de fenolftaleína por h a 37 °C em pH 3,8 (ensaio de 30 min).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)