Merck
G5893
Sigma-Aldrich
Gamborg′s B-5 Basal Medium with Minimal Organics
fine powder, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
B-5 Basal Medium, Basal Medium, Minimal Organics Medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.72
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
fine powder
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Gamborg′s B-5 basal medium is an efficient nutrient mixture for plants.
Gamborg′ B-5 medium may be purchased as a complete medium (G5893) or reconstituted from Vitamin 1000x (G1019) and Basal Salt Mixture (G5768) chemstocks. Use Gamborg′s B-5 (B5) medium for in vitro culture of plant cell lines and tissues such as of Taxus globosa, Splachnum ampullaceum Hedw, Linum album, Eucalyptus camaldulensis. Gamborg′s B-5 medium has been used for the culture of Annona squamosa callus.
Aplicação
Gamborg′s B-5 Basal Medium with Minimal Organics has also been used:
  • as a component of liquid media for the tissue culture of Brassica rapa
  • as a component of callus inducing medium for culturing Arabidopsis cardiolipin mutant seedlings
  • as a component of solid GM medium for germination of Arabidopsis seeds
Variante da fórmula
With the macro- and micronutrients, and vitamins as described by Gamborg, et al. (1968).
Media Formulation
Quantidade
Formulated to contain 3.2 grams of powder per liter of medium.
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)