G2174
βß-Glicuronidase
aqueous solution, ≥85,000 units/mL
Sinônimo(s):
βß-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarfonte biológica
limpet (Patella vulgata)
Nível de qualidade
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos, usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
Saiba mais sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos, usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
A enzima de Patella vulgata é considerada mais eficaz na hidrólise de glicuronídeos opioides que as enzimas de Helix pomatia, fígado bovino e E. coli
Características e benefícios
Save time with no reconstitution in this convenient liquid format.
Definição da unidade
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 3.8 (30 min assay).
Sulfatase Unit Definition: One unit of sulfatase will hydrolyze 1.0 μmole p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C.
forma física
Aqueous solution in 0.9% NaCl with 0.02% sodium azide as preservative.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?