Merck
F8435
Sigma-Aldrich
PNGase F
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
N-glicosidase F, PNGase F, Peptídeo N-glicosidase
About This Item
CAS Number:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(N-linked)
grau
Proteomics Grade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥1,000 U/mg
prazo de validade
≥1 weeks at 2‑8 °C (for reconstituted solution)
≥1 yr at -20 °C
peso molecular
~36 kDa
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Usado para desglicosilar proteína.
Highly purified material can be used for preparative deglycosylation or for analytical applications in gel, in solution, or on blot membranes. The enzyme can be removed from preparative operations by utilizing its C-teminal 6x histidine fusion tag.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cliva um glicano inteiro de uma glicoproteína, desde que a porção de asparagina glicosilada seja substituída em suas terminações amina e carboxila com uma cadeia polipeptídica.
Embalagem
PNGase F was used for deglycosylation of P-glycoprotein in a study to investigate the dual impact of statins on p-glycoprotein and its effect on doxorubicin cytotoxicity in human neuroblastoma cells. It was used to treat a purified protein, mouse cone ultraviolet (MUV) pigment, before use in quantitative immunoblot analysis in a study It is used to deglycosylate N-linked glycoproteins. Highly purified material can be used for preparative deglycosylation or for analytical applications in gel, in solution, or on blot membranes. The enzyme can be removed from preparative operations by utilizing its C-teminal 6x histidine fusion tag.
Definição da unidade
One unit will catalyze the release of N-linked oligosaccharides from 1 nanomole of denatured ribonuclease B in one minute at 37°C at pH 7.5 monitored by SDS-PAGE. One Sigma unit of PNGase F activity is equal to 1 IUB milliunit.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)