Merck
F7264
Sigma-Aldrich
Fixing solution
5 × (solution)
Sinônimo(s):
pre-stain fixing solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
concentração
5 × (solution)
técnica(s)
protein staining: suitable
Aplicação
An effective protein fixing solution for pre-stain fixing, suitable for SDS-PAGE, non-denaturing PAGE and IEF. Proteins require fixing into the gel for analytical purposes so that they do not leach out following electrophoresis.
Outras notas
60% (w/v) trichloroacetic acid, 17.5% (w/v) 5-sulfosalicylic acid.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)