EMS0001
PNGase Fast
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
N-Glycosidase F, PNGase F, Peptide N-glycosidase
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarrecombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(N-linked)
grau
Proteomics Grade
Formulário
ready-to-use solution
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Peptide-N-glycosidase F (PNGase F) belongs to an enzyme family, that are mainly used for the deglycosylation of N-linked glycans.
Aplicação
PNGase Fast may be used to immobilize in order to perform deglycosylation. It may also be used to immobilize onto methacrylate based monolithic support to release the N-linked carbohydrate moieties from glycoproteins.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Peptide-N-glycosidase F (PNGase F) cleaves asparagine-linked high mannose, hybrid and complex oligosaccharides from glycoproteins. It can also deaminate the asparagine to aspartic acid. PNGase Fast enables complete and rapid deglycosylation of antibodies and immunoglobulin fusion proteins, as well as other glycoproteins, to be prepared for downstream chromatography or mass spectrometry analysis. PNGase Fast creates an optimized workflow, reducing processing time without compromising sensitivity or reproducibility.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)